Läs mer
1,2-O-isopropyliden-Alfa-D-glukofuranosidurono-6,3-lakton, TRC
Produktkod. 30393541
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30393541 5 g
1 options
Produktkod. 30393541 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI8663005G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-O-Isopropylidene-a-D-glucofuranosidurono-6,3-lactone
CAS 20513-98-8
Molekylformel C9 H12 O6
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C9H12O6/c1-9(2)14-6-5-4(13-8(6)15-9)3(10)7(11)12-5/h3-6,8,10H,1-2H3/t3-,4+,5-,6+,8+/m0/s1
LEDER CC1(C)O[C@H]2O[C@H]3[C@H](OC(=O)[C@H]3O)[C@H]2O1
IUPAC-namn (3aR,3bS,6S,6aR,7aR)-6-hydroxy-2,2-dimetyl-3b,6,6a,7a-tetrahydro-3aH-furo[2,3]furo[2,4-b][1,3]dioxol-5-one
Molekylvikt (g/mol) 216.19
Formel vikt 216.0634