Läs mer
Thermo Scientific Chemicals 1,2-O-isopropyliden-alfa-D-xylofuranos, 98 %
Produktkod. 15487349
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15487349 25 g 25g
15467349 5 g 5g
15477349 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15487349 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J66110.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
CAS: 20031-21-4 | C8H14O5 | 190,195 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20031-21-4
Molekylformel C8H14O5
Molekylvikt (g/mol) 190.195
MDL-nummer MFCD00063295
InChI-nyckel JAUQZVBVVJJRKM-XZBKPIIZSA-N
Synonym 1,2-o-isopropylidene-alpha-d-xylofuranose, 3ar,5r,6s,6ar-5-hydroxymethyl-2,2-dimethyltetrahydrofuro 2,3-d 1,3 dioxol-6-ol, 1,2-o-isopropylidene-a-d-xylofuranose, alpha-d-xylofuranose, 1,2-o-1-methylethylidene, 1,2-o-isopropylidene-d-xylofuranose, 3ar,5r,6s,6ar-5-hydroxymethyl-2,2-dimethyl-tetrahydro-2h-furo 2,3-d 1,3 dioxol-6-ol, 3ar,5r,6s,6ar-5-hydroxymethyl-2,2-dimethyl-tetrahydrofuro 2,3-d 1,3 dioxol-6-ol, 3ar,5r,6s,6ar-5-hydroxymethyl-2,2-dimethyl-3a,5,6,6a-tetrahydrofuro 2,3-d 1,3 dioxol-6-ol, .alpha.-d-xylofuranose, 1,2-o-1-methylethylidene, 1,2-o-isopropylidene-, a-d-xylofuranose
PubChem CID 88338
IUPAC-namn (3aR,5R,6S,6aR)-5-(hydroximetyl)-2,2-dimetyl-3a,5,6,6a-tetrahydrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-6-ol
LEDER CC1(OC2C(C(OC2O1)CO)O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-O-Isopropylidene-alpha-D-xylofuranose
Smältpunkt 69 °C till 71 °C
Färg Vitt
Kvantitet 25 g
Fysisk form Pulver
Beilstein 81520
Kokpunkt 112 °C till 114 °C (0,06 mmHg)
Formel vikt 190.19
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.