Läs mer
Thermo Scientific Chemicals 1,2-O-isopropyliden-alfa-D-xylofuranos, 99 %
Produktkod. 10623372 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10623372 10 g Glasflaska 10g
10755483 25 g Glasflaska 25g
10261433 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10623372 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 348880100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 20031-21-4 | C8H14O5 | 190.2 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20031-21-4
Molekylformel C8H14O5
Molekylvikt (g/mol) 190.2
MDL-nummer MFCD00063295
InChI-nyckel JAUQZVBVVJJRKM-XZBKPIIZSA-N
Synonym 1,2-o-isopropylidene-alpha-d-xylofuranose, 3ar,5r,6s,6ar-5-hydroxymethyl-2,2-dimethyltetrahydrofuro 2,3-d 1,3 dioxol-6-ol, 1,2-o-isopropylidene-a-d-xylofuranose, alpha-d-xylofuranose, 1,2-o-1-methylethylidene, 1,2-o-isopropylidene-d-xylofuranose, 3ar,5r,6s,6ar-5-hydroxymethyl-2,2-dimethyl-tetrahydro-2h-furo 2,3-d 1,3 dioxol-6-ol, 3ar,5r,6s,6ar-5-hydroxymethyl-2,2-dimethyl-tetrahydrofuro 2,3-d 1,3 dioxol-6-ol, 3ar,5r,6s,6ar-5-hydroxymethyl-2,2-dimethyl-3a,5,6,6a-tetrahydrofuro 2,3-d 1,3 dioxol-6-ol, .alpha.-d-xylofuranose, 1,2-o-1-methylethylidene, 1,2-o-isopropylidene-, a-d-xylofuranose
PubChem CID 88338
IUPAC-namn (3aR,5R,6S,6aR)-5-(hydroximetyl)-2,2-dimetyl-3a,5,6,6a-tetrahydrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-6-ol
LEDER CC1(OC2C(C(OC2O1)CO)O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 2-O-Isopropylidene-α-D-xylofuranose
Smältpunkt 68.0°C to 70.0°C
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
Färg Vitt
CAS Max % 100.0
Kvantitet 10 g
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vaxartade fasta eller grova kristaller och bitar
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Beilstein 19, IV, 4834
Kokpunkt 112.0°C to 114.0°C (0.1 mmHg)
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,dmso,dmf,chcl3,,acetone and ether
Formel vikt 190.2
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.