Läs mer
1,2-O-isopropyliden-Alfa-D-xylofuranäs, TRC
Produktkod. 30407081
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30407081 50 g
1 options
Produktkod. 30407081 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI87200050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Isopropylidene-D-xylofuranose
CAS 20031-21-4
Molekylformel C8 H14 O5
Kvantitet 50 g
Synonym 1,2-O-(1-Methylethylidene)-α-D-xylofuranose
InChI formel InChI=1S/C8H14O5/c1-8(2)12-6-5(10)4(3-9)11-7(6)13-8/h4-7,9-10H,3H2,1-2H3/t4-,5+,6-,7-/m1/s1
LEDER CC1(C)O[C@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H]2O1
IUPAC-namn (3aR,5R,6S,6aR)-5-(hydroxymetyl)-2,2-dimetyl-3a,5,6,6a-tetrahydrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-6-ol
Molekylvikt (g/mol) 190.19
Formel vikt 190.0841