Läs mer
1,2-Octanediol, 97%
Produktkod. 11367955
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11367955 10 g 10g
11377955 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11367955 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08031.09
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 1117-86-8 | C8H18O2 | 146.23 g/mol
1,2-oktandiol användes som organiskt modifieringsmedel för att förbättra HPLC-separationen av organiska syror och baser. Det användes också vid framställning av halohydrinpalmitater. Det är användbart för att behandla huvudlusangrepp kliniskt. Det används också i beläggningsmaterial, slurry, pappersbruk och vattencirkulationssystem för effektiv konservering mot bakterier och svampar. Det används som ett mjukgörande, fuktbevarande och vätmedel i kosmetiska och hudvårdsprodukter
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet Lösligt i vatten (3 g
/L) vid 20 C.°
Anmärkningar
Inkompatibla material är oxidationsmedel. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1117-86-8
Molekylformel C8H18O2
Molekylvikt (g/mol) 146.23
MDL-nummer MFCD00010738
InChI-nyckel AEIJTFQOBWATKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-octanediol, 1,2-dihydroxyoctane, 1,2-octylene glycol, capyryl glycol, racemic 1,2-octanediol, acmc-2099as, dsstox_cid_16646, dsstox_rid_79289
PubChem CID 14231
ChEBI CHEBI:34056
IUPAC-namn oktan-1,2-diol
LEDER CCCCCCC(CO)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Octanediol
Smältpunkt 28°C to 34°C
Kokpunkt 131°C to 133°C (10 mmHg)
Flampunkt 138°C (280°F)
Kvantitet 10 g
Beilstein 1719619
Löslighetsinformation Soluble in water (3g/L) at 20°C.
Formel vikt 146.23
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.