Läs mer
1,2-oktandiol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-176599 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
50g
Produktkod. 10296680
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
CAS: 1117-86-8 | C8H18O2 | 146.23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1117-86-8
Molekylformel C8H18O2
Molekylvikt (g/mol) 146.23
MDL-nummer MFCD00010738
InChI-nyckel AEIJTFQOBWATKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-octanediol, 1,2-dihydroxyoctane, 1,2-octylene glycol, capyryl glycol, racemic 1,2-octanediol, acmc-2099as, dsstox_cid_16646, dsstox_rid_79289
PubChem CID 14231
ChEBI CHEBI:34056
IUPAC-namn oktan-1,2-diol
LEDER CCCCCCC(CO)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 2-Octanediol
Namnnotering 98+ %
CAS Min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 28°C to 31°C
Färg Färglös till Vit
Densitet 0.9140g/mL, 0.914
Kokpunkt 267°C
Flampunkt 138°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)5CH(OH)CH2OH
Kvantitet 10 g
Beilstein 01, III, 2217
Löslighetsinformation Solubility in water: 3g/L (20°C).
Viskositet 35.5 mPa.s (40°C)
Formel vikt 146.23
Procent renhet 98+%
Fysisk form Lågt smältande fast ämne
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,2-Octanediol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: 1,2-Octanediol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.