Läs mer
1,2-oktendiol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2-Octanediol |
| CAS | 1117-86-8 |
| Molekylformel | C8 H18 O2 |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | (±)-Octane-1,2-diol, 1,2-Dihydroxyoctane, 1,2-Octandiol, 1,2-Octylene glycol, 7,8-Dihydroxyoctane, Caprylyl glycol, Dermosoft Octiol, Hydrolite 8, LexGard O, Microcare CLG, NSC 71546, Sodiol ON-D, n-Octane-1,2-diol, 1,2-Octanediol |
| InChI formel | InChI=1S/C8H18O2/c1-2-3-4-5-6-8(10)7-9/h8-10H,2-7H2,1H3 |
| LEDER | CCCCCCC(O)CO |
| IUPAC-namn | oktan-1,2-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 146.227 |
| Formel vikt | 146.1307 |