Läs mer
1-(2-oxopropyl)-2,4-dihydro-1H-3,1-benzoxazine-2,4-dione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(2-oxopropyl)-2,4-dihydro-1H-3,1-benzoxazine-2,4-dione |
| CAS | 57384-79-9 |
| Molekylformel | C11H9NO4 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H9NO4/c1-7(13)6-12-9-5-3-2-4-8(9)10(14)16-11(12)15/h2-5H,6H2,1H3 |
| LEDER | CC(=O)CN1C2=CC=CC=C2C(=O)OC1=O |
| IUPAC-namn | 1-(2-oxopropyl)-3,1-benzoxazine-2,4-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 219.19 |
| Formel vikt | 219.0532 |