Läs mer
1,2-Pentanediol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2-Pentanediol |
| CAS | 5343-92-0 |
| Molekylformel | C5H12O2 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | 1,2-Pentanediol (7CI','8CI','9CI','ACI), (±)-Pentane-1,2-diol, 1,2-Dihydroxypentane, 1,2-Pentylene glycol, 4-Methyl-1,2-butanediol, A-Leen 5, Diol PD, Hydrolite 5, Microcare Emollient PTGJ, NSC 513, Pentiol Green+, (±)-Pentane-1,2-diol, 1,2-Dihydroxypentane, 1,2-Pentylene Glycol, Diol PD, Hydrolite 5, NSC 513 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12O2/c1-2-3-5(7)4-6/h5-7H,2-4H2,1H3 |
| LEDER | CCCC(O)CO |
| IUPAC-namn | Pentan-1,2-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 104.15 |
| Formel vikt | 104.0837 |