Läs mer
1-(2-(Phenanthren-9-yl)fenyl)propan-2-one, TRC
Produktkod. 30424334
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30424334 50 mg
1 options
Produktkod. 30424334 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP31252050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(2-(Phenanthren-9-yl)phenyl)propan-2-one
CAS 1013933-56-6
Molekylformel C23H18O
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C23H18O/c1-16(24)14-17-8-2-5-11-20(17)23-15-18-9-3-4-10-19(18)21-12-6-7-13-22(21)23/h2-13,15H,14H2,1H3
LEDER CC(=O)Cc1ccccc1c2cc3ccccc3c4ccccc24
IUPAC-namn 1-(2-fenantren-9-ylfenyl)propan-2-ett
Molekylvikt (g/mol) 310.39
Formel vikt 310.1358