Läs mer
1-(2-fenoxifenyl)etanon, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10759035
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10759035 250 mg 250mg
10552154 1 g 1g
10006964 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10759035 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC49928CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 26388-13-6
Molekylformel C14H12O2
Molekylvikt (g/mol) 212.25
MDL-nummer MFCD08271961
InChI-nyckel KPBCVVSDGJBODL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-phenoxyphenyl ethanone, 2-acetyldiphenyl ether, 1-acetyl-2-phenoxybenzene, ethanone, 1-2-phenoxyphenyl
PubChem CID 10703750
IUPAC-namn 1-(2-fenoxifenyl)etanon
LEDER CC(=O)C1=CC=CC=C1OC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(2-Phenoxyphenyl)ethanone
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 212.25
Procent renhet 97%