Läs mer
1-(2-fenoxifenyl)metanaminhydroklorid,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(2-Phenoxyphenyl)methanamine hydrochloride |
| CAS Min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 250 mg |
| Formel vikt | 235.71 |
| Procent renhet | 97% |