Läs mer
1-(2-fenoxifenyl)metanaminhydroklorid,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10071934
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10071934 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10052414 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10071934 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC49963CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 31963-35-6
Molekylformel C13H14ClNO
Molekylvikt (g/mol) 235.711
MDL-nummer MFCD08271962
InChI-nyckel USRYZTSPSJXQFU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-phenoxyphenyl methanamine hydrochloride, 2-phenoxybenzylamine hydrochloride, 2-phenoxyphenyl methanamine hydrochloride, 2-phenoxybenzylamine hcl, 2-phenoxy-benzylamine hydrochloride, 2-phenoxyphenyl methylamine, chloride, 1-2-phenoxyphenyl methanaminehydrochloride, 2-aminomethyl diphenyl ether hydrochloride, 1-2-phenoxyphenyl methanamine-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 17749840
IUPAC-namn (2-fenoxifenyl)metanamin;hydroklorid
LEDER C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC=C2CN.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(2-Phenoxyphenyl)methanamine hydrochloride
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 235.71
Procent renhet 97%