Läs mer
1-(2-Fenyl-1,3-tiazol-4-yl)etan-1-on, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10364682
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10364682 1 g 1g
10502473 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10364682 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SPB03431DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 10045-52-0
Molekylformel C11H9NOS
Molekylvikt (g/mol) 203.259
MDL-nummer MFCD00068112
InChI-nyckel ZOOGZFPRAKXWKI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-phenylthiazol-4-yl ethanone, 1-2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl ethan-1-one, 1-2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl ethanone, 4-acetyl-2-phenylthiazole, 1-2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl-1-ethanone, ethanone, 1-2-phenyl-4-thiazolyl, 4-acetyl-2-phenyl-1,3-thiazole, maybridge1_008631, buttpark 15357-18, 2-phenyl-4-acetylthiazole
PubChem CID 604819
IUPAC-namn 1-(2-fenyl-l,3-tiazol-4-yl)etanon
LEDER CC(=O)C1=CSC(=N1)C2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(2-Phenyl-1, 3-thiazol-4-yl)ethan-1-one
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 203.26
Procent renhet 95%