Läs mer
1,2-Fenylendiättiksyra, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10734641 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10734641 5 g Glasflaska 5g
10582171 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10734641 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 157550050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7500-53-0 | C10H10O4 | 194.186 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7500-53-0
Molekylformel C10H10O4
Molekylvikt (g/mol) 194.186
MDL-nummer MFCD00004329
InChI-nyckel MMEDJBFVJUFIDD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-phenylenediacetic acid, 2,2'-1,2-phenylene diacetic acid, o-phenylenediacetic acid, o-benzenediacetic acid, 1,2-benzenediacetic acid, 2-2-carboxymethyl phenyl acetic acid, phenylenediacetic acid, acmc-209owx, 1,2-benzenediaceticacid, o-phenylene-diacetic acid
PubChem CID 24123
IUPAC-namn 2-[2-(karboximetyl)fenyl]ättiksyra
LEDER C1=CC=C(C(=C1)CC(=O)O)CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 2-Phenylenediacetic acid
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 150°C to 152°C
Färg Beige till Beige-Brun
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H4(CH2CO2H)2
Kvantitet 5 g
Beilstein 09, 874
Formel vikt 194.19
Procent renhet 99%
Fysisk form Needle-like Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.