Läs mer
1,2-Phenylenediacetonitrile, 98%
Produktkod. 11474514
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
50 g
Förpackningsstorlek:
25g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11474514 25 g 25g
11464514 5 g 5g
11418710 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11474514 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13142.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 613-73-0 | C10H8N2 | 156.19 g/mol
1,2-Fenylendiacetonitril används som API och mellanliggande.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
1,2-Fenylendiacetonitril används som API och mellanliggande.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 613-73-0
Molekylformel C10H8N2
Molekylvikt (g/mol) 156.19
MDL-nummer MFCD00001905
InChI-nyckel FWPFXBANOKKNBR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-phenylenediacetonitrile, o-phenylenediacetonitrile, 1,2-bis cyanomethyl benzene, o-xylylene dicyanide, 2-2-cyanomethyl phenyl acetonitrile, o-benzenediacetonitrile, 2,2'-1,2-phenylene diacetonitrile, o-bis cyanomethyl benzene, 1,2-benzenediacetonitrile, o-benzendiacetonitrile
PubChem CID 69180
IUPAC-namn 2-[2-(cyanometyl)fenyl]acetonitril
LEDER N#CCC1=CC=CC=C1CC#N
Specifications
Kemiskt namn eller material 1,2-Phenylenediacetonitrile
Smältpunkt 57°C to 61°C
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3439
Beilstein 510075
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 156.19
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.