Learn More
1,2-Phenylenediacetonitrile, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 1,2-Phenylenediacetonitrile |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8N2/c11-7-5-9-3-1-2-4-10(9)6-8-12/h1-4H,5-6H2 |
| Formel vikt | 156.0687 |