Läs mer
1,2-Phenylenediamine-d4, TRC
Produktkod. 30420222
Change view
Kvantitet:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30420222 25 mg
30415030 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30420222 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP31984225MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 291765-93-0
Molekylformel C6 D4 H4 N2
Molekylvikt (g/mol) 112.17
Synonym 1,2-Benzenediamine-d4, 1,2-Benzene-d4-diamine, o-Phenylenediamine-d4, 1,2-Diaminobenzene-d4, 1,2-Benzene-3,4,5,6-d4-diamine, 3,4,5,6-Tetradeuteriobenzene-1,2-diamine, 2-Aminoaniline-d4, C.I. 76010-d4, C.I. Oxidation Base 16-d4, IK 3, NSC 5354-d4, Orthamine-d4, o-Aminoaniline-d4, o-Aminophenylamine-d4, o-Benzenediamine-d4, o-Diaminobenzene-d4, o-Phenylenediamine-d4, 1,2-Diaminobenzene-3,4,5,6-d4, Benzene-1,2-diamine-D4
IUPAC-namn 3,4,5,6-tetradeuteriobenzene-1,2-diamine
LEDER [2H]c1c([2H])c([2H])c(N)c(N)c1[2H]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Phenylenediamine-d4
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C6H8N2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,7-8H2/i1D,2D,3D,4D
Formel vikt 112.0939