missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,2-Phenylenediamine-d8, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2-Phenylenediamine-d8 |
| CAS | 1219798-78-3 |
| Molekylformel | C6D8N2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 1,2-Benzenediamine-d8, o-Phenylenediamine-d8, 1,2-Diaminobenzene-d8, 2-Aminoaniline-d8, C.I. 76010-d8, C.I. Oxidation Base 16-d8, IK 3, NSC 5354-d8, Orthamine-d8, o-Aminoaniline-d8, o-Aminophenylamine-d8, o-Benzenediamine-d8, o-Diaminobenzene-d8 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8N2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,7-8H2/i1D,2D,3D,4D/hD4 |
| LEDER | [2H]C1=C(N([2H])[2H])C(N([2H])[2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H] |
| IUPAC-namn | benzene-3,4,5,6-d4-1,2-diamine-N1,N1,N2,N2-d4 |
| Molekylvikt (g/mol) | 116.19 |
| Formel vikt | 116.12 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?