Läs mer
1,2-Phenylenediamine, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 99°C to 103°C |
| Densitet | 1.14 g/cm3 at 20°C |
| Kokpunkt | 257°C/1013 hPa |
| MDL-nummer | MFCD00007721 |
| Kvantitet | 1 kg |
| Synonym | 1,2-Phenylenediamine, 1,2-Diaminobenzene, 1,2-Phenylenediamine |