Läs mer
1,2-fenylendiamin, TRC
Produktkod. 30417558
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30417558 1 g
1 options
Produktkod. 30417558 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP3198401G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Phenylenediamine
CAS 95-54-5
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C6 H8 N2
Kvantitet 1 g
Synonym o-Phenylenediamine (8CI), 1,2-Diaminobenzene, 1,2-Phenylenediamine, 2-Aminoaniline, C.I. 76010, C.I. Oxidation Base 16, IK 3, IK 3 (amine), NSC 5354, OPDA, Orthamine, o-Aminoaniline, o-Aminophenylamine, o-Benzenediamine, o-Diaminobenzene
InChI formel InChI=1S/C6H8N2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,7-8H2
LEDER Nc1ccccc1N
IUPAC-namn Bensen-1,2-diamin
Molekylvikt (g/mol) 108.14
Formel vikt 108.0687