Läs mer
1-(2-Phenylethyl)piperidin-4-yl Propanoate Hydrochloride, Mikromol™
Produktkod. 30050693
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30050693 25 mg
1 options
Produktkod. 30050693 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0528.190025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-(2-Phenylethyl)piperidin-4-yl Propanoate Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(2-Phenylethyl)piperidin-4-yl Propanoate Hydrochloride
CAS 2575516-44-6
Analyt- eller komponentnamn 1-(2-Phenylethyl)piperidin-4-yl Propanoate Hydrochloride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C16 H23 N O2 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 1-(2-Phenylethyl)-4-piperidinol 4-Propanoate Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C16H23NO2.ClH/c1-2-16(18)19-15-9-12-17(13-10-15)11-8-14-6-4-3-5-7-14;/h3-7,15H,2,8-13H2,1H3;1H
LEDER Cl.CCC(=O)OC1CCN(CCc2ccccc2)CC1
IUPAC-namn [1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl] propanoate;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 297.82
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 297.1496 g/mol