Läs mer
1,2-Propanediol-1-Acetate (>80%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2-Propanediol-1-Acetate |
| CAS | 627-69-0 |
| Molekylformel | C5H10O3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 1-Acetoxy propylene glycol, 1-Acetoxy-2-hydroxypropane, 1-Acetoxy-2-propanol2-Hydroxypropyl acetate, NSC 35664 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O3/c1-4(6)3-8-5(2)7/h4,6H,3H2,1-2H3 |
| LEDER | CC(O)COC(=O)C |
| IUPAC-namn | 2-hydroxypropyl acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 118.13 |
| Formel vikt | 118.063 |