Läs mer
1,2-propandiol 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30325330
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30325330 1 ml
1 options
Produktkod. 30325330 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA16405200AL100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Propanediol
CAS 57-55-6
Analyt- eller komponentnamn 1,2-Propanediol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C3 H8 O2
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Propylene glycol, (RS)-propane-1,2-diol, Glycerol Imp. C (EP), GR 43314X, Glycerol Impurity C
InChI formel InChI=1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3
LEDER CC(O)CO
IUPAC-namn propan-1,2-diol
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 76.09
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 76,0524 g/mol