Läs mer
1,2-propandiol, 98+%
Produktkod. 11468337
Change view
Kvantitet:
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11468337 2500 g 2500g
11458337 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11468337 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18406.0E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    842.38 SEK
    756.65 SEK / 2500g
    Save 85.73 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 57-55-6 | C3H8O2 | 76,095 g/mol
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 57-55-6
Molekylformel C3H8O2
Molekylvikt (g/mol) 76.095
MDL-nummer MFCD00064272
InChI-nyckel DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-propanediol, propylene glycol, 1,2-dihydroxypropane, 2-hydroxypropanol, 1,2-propylene glycol, methylethyl glycol, methylethylene glycol, monopropylene glycol, isopropylene glycol, dowfrost
PubChem CID 1030
ChEBI CHEBI:16997
IUPAC-namn propan-1,2-diol
LEDER CC(CO)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Propanediol
Smältpunkt -60 °C
Densitet 1.036
pH Neutral
Kokpunkt 186 °C till 188 °C
Flampunkt 107 °C (225 °F)
Odör Nästan luktfritt
Brytningsindex 1.432
Kvantitet 2500 g
Beilstein 1340498
Känslighet Hygroskopisk
Merck Index 14,7855
Löslighetsinformation Blandas med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Inte blandbar med fasta oljor.
Formel vikt 76.1
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.