Läs mer
1,2-propandiol, 99+%, för analys, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10307243 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
250ml
25ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10307243 2.5 L Glasflaska 2.5 L
10022910 25 mL Glasflaska 25ml
10553114 250 mL Glasflaska 250ml
10154510 1 L Glasflaska 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10307243 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 220870025
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 57-55-6 | C3H8O2 | 76.09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 57-55-6
Molekylformel C3H8O2
Molekylvikt (g/mol) 76.09
MDL-nummer MFCD00064272
InChI-nyckel DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-propanediol, propylene glycol, 1,2-dihydroxypropane, 2-hydroxypropanol, 1,2-propylene glycol, methylethyl glycol, methylethylene glycol, monopropylene glycol, isopropylene glycol, dowfrost
PubChem CID 1030
ChEBI CHEBI:16997
IUPAC-namn propan-1,2-diol
LEDER CC(CO)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 2-Propanediol
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -60.0°C
Densitet 1.0300g/mL, 1.03
Kokpunkt 187.0°C
Flampunkt 99°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3CH(OH)CH2OH
Brytningsindex 1.4310 to 1.4330
Kvantitet 2.5 L
Beilstein 01, 472
Merck Index 15, 7968
Löslighetsinformation Solubility in water: completely soluble. Other solubilities: soluble in ether, miscible with acetone and chloroform
Viskositet 45 mPa.s (20°C)
Formel vikt 76.09
Procent renhet 99+%
Kvalitet Analys
Fysisk form Viskös vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.