Läs mer
1,2-propandiol, ACS, 99,5 % min, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11450520
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11450520 500 mL 500ml
1 options
Produktkod. 11450520 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 030948.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    667.68 SEK
    599.65 SEK / 500ml
    Save 68.03 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Som ersättning för etylenglykol och glycerol
1,2-propandiol, ACS används som ersättning för etylenglykol och glycerol. Det är ett bra lösningsmedel för hartser. Den löser många eteriska oljor men är oblandbar med fixerade oljor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 2-Propanediol
CAS 57-55-6
Smältpunkt °C till 60 °C
Densitet 1.036
Kokpunkt 186 °C till 188 °C
Flampunkt 107 °C (225 °F)
Analysprocentintervall 99.5%
Molekylformel C3H8O2
Brytningsindex 1.432
MDL-nummer MFCD00064272
Kvantitet 500 mL
Beilstein 1340498
Känslighet Hygroskopisk
Synonym 1,2-propanediol, propylene glycol, 1,2-dihydroxypropane, 2-hydroxypropanol, 1,2-propylene glycol, methylethyl glycol, methylethylene glycol, monopropylene glycol, isopropylene glycol, dowfrost
Löslighetsinformation Blandbar med vatten, aceton, kloroform. Löslig i eter
InChI-nyckel DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(CO)O
IUPAC-namn propan-1,2-diol
Molekylvikt (g/mol) 76.095
PubChem CID 1030
ChEBI CHEBI:16997
Formel vikt 76.1
Kvalitet ACS
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.