Läs mer
1,2-Propanediol, ACS-reagens
Produktkod. 15256008 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2.5 L
Förpackningsstorlek:
100ml
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15256008 100 mL 100ml
15266008 500 mL 500ml
15246008 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15256008 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 447411000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    265.96 SEK
    238.65 SEK / 100ml
    Save 27.31 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 57-55-6 | C3H8O2 | 76,09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 57-55-6
Molekylformel C3H8O2
Molekylvikt (g/mol) 76.09
InChI-nyckel DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-propanediol, propylene glycol, 1,2-dihydroxypropane, 2-hydroxypropanol, 1,2-propylene glycol, methylethyl glycol, methylethylene glycol, monopropylene glycol, isopropylene glycol, dowfrost
PubChem CID 1030
ChEBI CHEBI:16997
IUPAC-namn propan-1,2-diol
LEDER CC(CO)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Propanediol
Smältpunkt -60.0°C
Densitet 1.0300g/mL, 1.03
Kokpunkt 187.0°C
Flampunkt 99°C
Tändningsrester 0.005% max
Linjär formel CH3CH(OH)CH2OH
Brytningsindex 1.4310 to 1.4330
Kvantitet 100 mL
Merck Index 15,7968
Löslighetsinformation Solubility in water: completely soluble. Other solubilities: soluble in ether, miscible with acetone and chloroform
Viskositet 45 mPa.s (20°C)
Formel vikt 76.09
Procent renhet ≥99.5% (GC)
Kvalitet ACS-reagens
Titrerbar syra 0.0005 meq/g max
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.