missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,2-Propanediol-d6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2-Propanediol D6 |
| CAS | 52910-80-2 |
| Molekylformel | C3 D6 H2 O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1,2-Propanediol D6, 1,2-Propane-d6-diol, 1,2-Propane-1,1,2,3,3,3-d6-diol (9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3/i1D3,2D2,3D |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C([2H])(O)C([2H])([2H])O |
| IUPAC-namn | 1,1,2,3,3,3-hexadeuteriopropane-1,2-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 82.1314 |
| Formel vikt | 82.0901 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?