Läs mer
1,2-Propanediol monomethyl ether acetate, 99%, stab. with 50ppm BHT
Produktkod. 11388266
Change view
Kvantitet:
100 mL
1000 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11388266 2500 mL 2.5 L
11368266 100 mL 100ml
11378266 1000 mL 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11388266 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L15459.0F
Request Bulk or Custom Format
CAS: 108-65-6 | C6H12O3 | 132.159 g/mol
1,2-propandiolmonometyleteracetat används som lösningsmedel för färger, bläck, lacker, fernissor, rengöringsmedel och beläggningar. Det används också som lösningsmedel för avfettning av kretskort och i applikationer i kontakt med livsmedel. Vidare används det i fotoresistformuleringar inom halvledarindustrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
1,2-propandiolmonometyleteracetat används som lösningsmedel för färger, bläck, lacker, fernissor, rengöringsmedel och beläggningar. Det används också som lösningsmedel för avfettning av kretskort och i applikationer i kontakt med livsmedel. Vidare används det i fotoresistformuleringar inom halvledarindustrin.
Löslighet Blandbar med
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka syror, starka baser, reduktionsmedel, syror och alkalier.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-65-6
Molekylformel C6H12O3
Molekylvikt (g/mol) 132.159
MDL-nummer MFCD00038500
InChI-nyckel LLHKCFNBLRBOGN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methoxy-2-propyl acetate, pgmea, 2-acetoxy-1-methoxypropane, propylene glycol monomethyl ether acetate, propylene glycol methyl ether acetate, 1-methoxy-2-acetoxypropane, 2-propanol, 1-methoxy-, acetate, 2-methoxy-1-methylethyl acetate, propyleneglycol monomethyl ether acetate, acetic acid, 2-methoxy-1-methylethyl ester
PubChem CID 7946
IUPAC-namn 1-metoxipropan-2-ylacetat
LEDER CC(COC)OC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Propanediol monomethyl ether acetate
Namnnotering stabilized with 50ppm BHT
Smältpunkt -67°C
Densitet 0.968
pH 4
Kokpunkt 145°C to 146°C
Flampunkt 43°C (109°F)
Odör Ester-like
Brytningsindex 1.402
Kvantitet 2500 mL
UN-nummer UN3272
Beilstein 1751656
Löslighetsinformation Miscible with water.
Formel vikt 132.16
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,2-Propanediol monomethyl ether acetate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Propylene glycol monomethyl ether acetate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.