missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(±)-1,2-Propanediol-(OD)2, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2-Propanediol D2 (Di-O-D2) |
| CAS | 58161-11-8 |
| Molekylformel | C3 D2 H6 O2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 1,2-Propanediol D2 (Di-O-D2), 1,2-Propanediol-d2 (7 CI,9 CI) |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5 H,2H2,1H3/i4D,5 D |
| LEDER | [2 H]OCC(C)O[2 H] |
| IUPAC-namn | 1,2-dideuteriooxypropane |
| Molekylvikt (g/mol) | 78.107 |
| Formel vikt | 78.065 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?