Läs mer
1,2-Propanediol, Supelco™
Produktkod. 15881791
Change view
Kvantitet:
1 L
5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15881791 5 L 5 L
15871791 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15881791 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 8223245000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
EMPLURA™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 57-55-6
Kvalitet Research
Molekylformel CH3CH(OH)CH2OH
Molekylvikt (g/mol) 76.09
Specifikationer
Smältpunkt -59°C
Densitet 1.04 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 188°C/1013 hPa
MDL-nummer MFCD00064272
Kvantitet 5 L
Synonym 1,2-Propanediol, 1,2-Propylene glycol, 1,2-Propanediol