Läs mer
1,2-propandiol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2-Propanediol |
| CAS | 57-55-6 |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Molekylformel | C3 H8 O2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Propylene glycol, (RS)-propane-1,2-diol |
| InChI formel | InChI=1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3 |
| LEDER | CC(O)CO |
| IUPAC-namn | propan-1,2-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 76.09 |
| Visa mer |