Läs mer
1,2-propandiol, TRC
Produktkod. 30425523
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30425523 50 g
30419638 10 g
30420428 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30425523 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP76031050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Propanediol
CAS 57-55-6
Anteckningar om renhetsgrad GC
Molekylformel C3 H8 O2
Kvantitet 50 g
Synonym Propylene glycol, (RS)-propane-1,2-diol
InChI formel InChI=1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3
LEDER CC(O)CO
IUPAC-namn propan-1,2-diol
Molekylvikt (g/mol) 76.09
Formel vikt 76.0524