Läs mer
(±)-1,2-Propylene-3,3,3-d3 Oxide, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Propylene Oxide-D3 (methyl-D3) |
| CAS | 2245-32-1 |
| Molekylformel | C3 D3 H3 O |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | Oxirane, methyl-d3- (9 CI), Propane-1,1,1-d3, 2,3-epoxy- (7 CI, 8 CI), 1,2-Propylene-3,3,3-d3 oxide, 2-(Methyl-d3)oxirane, Propylene Oxide-D3 (methyl-D3) |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H6O/c1-3-2-4-3/h3H,2H2,1H3/i1D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C1CO1 |
| IUPAC-namn | 2-(trideuteriomethyl)oxirane |
| Molekylvikt (g/mol) | 61.0976 |
| Formel vikt | 61.0607 g/mol |
| Visa mer |