Läs mer
(±)-1,2-Propylene-d6 Carbonate, CDN
Produktkod. 30317446
Change view
Kvantitet:
0.5 g
1 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30317446 0.5 g 0.5g
30318835 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30317446 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND55450.5G
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Propylene-d6 Carbonate
CAS 202480-74-8
Molekylformel C4 2H6 O3
Kvantitet 0.5 g
InChI formel InChI=1 S/C4H6O3/c1-3-2-6-4(5)7-3/h3H,2H2,1H3/i1D3,2D2,3 D
LEDER [2 H]C([2 H])([2 H])C1([2 H])OC(=O)OC1([2 H])[2 H]
IUPAC-namn 4,4,5-trideuterio-5-(trideuteriomethyl)-1,3-dioxolan-2-one
Molekylvikt (g/mol) 108.13
Formel vikt 108.0694 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity