Läs mer
1,2-Propylene-d6 Carbonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2-Propylene-d6 Carbonate |
| CAS | 202480-74-8 |
| Molekylformel | C4 2H6 O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1,3-Dioxolan-2-one-4,4,5-d3','5-(methyl-d3)- (9CI), Propylene-d6 carbonate, 1,2-Propylene-d6 carbonate, 1,2-Propylene-D6 carbonate, 5-(Methyl-d3)-1,3-dioxolan-2-one-4,4,5-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6O3/c1-3-2-6-4(5)7-3/h3H,2H2,1H3/i1D3,2D2,3D |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C1([2H])OC(=O)OC1([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 4,4,5-trideuterio-5-(trideuteriomethyl)-1,3-dioxolan-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 108.13 |
| Formel vikt | 108.0694 |