Läs mer
(±)-1,2-Propylene-d6 Oxide, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2-Propylene oxide-d6 |
| CAS | 202468-69-7 |
| Molekylformel | C3 2H6 O |
| Kvantitet | 0.5 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H6O/c1-3-2-4-3/h3H,2H2,1H3/i1D3,2D2,3 D |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C1([2 H])OC1([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 2,2,3-trideuterio-3-(trideuteriomethyl)oxirane |
| Molekylvikt (g/mol) | 64.12 |
| Formel vikt | 64.0795 g/mol |
| Procent renhet | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |