missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(+/-)-1,2-Propylene-d6 Oxide (Stabilized with hydroquinone), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2-Propylene oxide-d6 |
| CAS | 202468-69-7 |
| Molekylformel | C3 2H6 O |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Oxirane-d3','methyl-d3- (9CI), (±)-1,2-Propylene-d6 oxide, Propylene Oxide-D6, Methyl-d3-oxirane-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6O/c1-3-2-4-3/h3H,2H2,1H3/i1D3,2D2,3D |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C1([2H])OC1([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 2,2,3-trideuterio-3-(trideuteriomethyl)oxirane |
| Molekylvikt (g/mol) | 64.12 |
| Formel vikt | 64.0795 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?