Läs mer
1,2-Propylene Glycol Monostearate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Propylene Glycol Monostearate |
| CAS | 142-75-6 |
| Molekylformel | C21 H42 O3 |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | Octadecanoic Acid 2-Hydroxypropyl Ester, Stearic acid','2-hydroxypropyl ester (7CI,8CI), 1,2-Propanediol','1-stearate (8CI), 1-Propylene glycol monostearate, 2-Hydroxypropyl stearate |
| InChI formel | InChI=1S/C21H42O3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-21(23)24-19-20(2)22/h20,22H,3-19H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(C)O |
| IUPAC-namn | 2-hydroxypropyl octadecanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 342.556 |
| Formel vikt | 342.313 |