Läs mer
1,2-Propylene Oxide, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15859390
Change view
Kvantitet:
100 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15859390 1 L 1 L
15849390 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15859390 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8070271000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-56-9
Kvalitet Research
Molekylvikt (g/mol) 58.08
Specifikationer
Smältpunkt -112°C
Densitet 0.83 g/cm3 at 20°C
MDL-nummer MFCD00005126
Kvantitet 1 L
Synonym 1,2-Propylene oxide, 1,2-Epoxypropane, Methyloxirane, 1,2-Propylene oxide