Läs mer
1-(2-pyridin-3-ylfenyl)metanamin-dihydroklorid,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10758633
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10758633 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10085872 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10758633 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC41863CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 859833-18-4
Molekylformel C12H14Cl2N2
Molekylvikt (g/mol) 257.158
MDL-nummer MFCD08060476
InChI-nyckel SSFBEGXFELCUJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-pyridin-3-ylphenyl methanamine dihydrochloride, 1-2-pyridin-3-ylphenyl methylamine dihydrochloride, 2-pyridin-3-yl phenyl methanamine dihydrochloride, 1-2-pyridin-3-ylphenyl methanaminedihydrochloride, 1-2-pyridin-3-yl phenyl methanamine dihydrochloride, 2-pyridin-3-yl-benzylamine dihydrochloride, 2-3-pyridinyl benzenemethanamine dihydrochloride, 2-3-pyridyl phenyl methylamine, chloride, chloride
PubChem CID 18525754
IUPAC-namn (2-pyridin-3-ylfenyl)metanamin;dihydroklorid
LEDER C1=CC=C(C(=C1)CN)C2=CN=CC=C2.Cl.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(2-Pyridin-3-ylphenyl)methanamine dihydrochloride
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 257.16
Procent renhet 97%