Läs mer
1-(2-Pyridinyl)benzotriazole-15N3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(2-Pyridinyl)benzotriazole-15N3 |
| CAS | 1189465-04-0 |
| Molekylformel | C11H8N15N3 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | 1-(2-Pyridyl)-1H-benzotriazole-15N3 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H8N4/c1-2-6-10-9(5-1)13-14-15(10)11-7-3-4-8-12-11/h1-8H/i12+1,13+1,15+1 |
| LEDER | c1ccc([15n]c1)[15n]2n[15n]c3ccccc23 |
| IUPAC-namn | 1-(^{15}N)(1^{15}N)pyridin-2-ylbenzotriazole |
| Molekylvikt (g/mol) | 199.19 |
| Formel vikt | 199.066 |