Läs mer
1-(2-Pyridyl)piperazin, 98 %
Produktkod. 10383522 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10383522 5 g Glasflaska 5g
10478730 25 g Glasflaska 25g
10328893 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10383522 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 165900050
 Begränsad artikel
CAS: 34803-66-2 | C9H13N3 | 163,22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 34803-66-2
Molekylformel C9H13N3
Molekylvikt (g/mol) 163.22
InChI-nyckel GZRKXKUVVPSREJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-pyridyl piperazine, 1-pyridin-2-yl piperazine, 1-pyridin-2-yl-piperazine, 1-2-pyridinyl piperazine, piperazine, 1-2-pyridinyl, 2-pyridylpiperazine, pyridinylpiperazine, 2-1-piperazinyl pyridine
PubChem CID 94459
IUPAC-namn 1-pyridin-2-ylpiperazin
LEDER C1CN(CCN1)C2=CC=CC=N2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(2-Pyridyl)piperazine
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Densitet 1.0700g/mL, 1.07
Kokpunkt 120 °C till 122 °C (2,0 mmHg)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1,5930 till 1,595
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: >500 g/L (20 c). Andra lösligheter: >50g/100mL metanol - >50g/100mL etanol (20 c), > 50g/100mL 2-propanol- >50g/100mL aceton (20 c), > 50g/100mL n,n-dimetylformamid (20 c), > 50g/100mL metylklorid
Formel vikt 163.22
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-(2-Pyridyl)piperazine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.