Läs mer
1-(2-Pyridyl)piperazin, 99%
Produktkod. 11317455
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11317455 25 g 25g
11307455 5 g 5g
11327455 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11317455 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L05451.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
CAS: 34803-66-2 | C9H13N3 | 163,224 g/mol
1-(2-Pyridyl)piperazin kan användas som reagens för bestämning av både alifatiska och aromatiska isocyanater i luft genom omvänd fas-HPLC. Det kan användas som reagens för fluorometrisk bestämning av luftburna diisocyanter. Det är en förening som tillhör en klass av selektivaα 2-adrenoceptorantagonister. 1-(2-Pyridyl)piperazin visar sympatolytisk aktivitet. 1-(2-Pyridyl)piperazin är också en metabolit av Azaperone.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1-(2-Pyridyl)piperazin kan användas som reagens för bestämning av både alifatiska och aromatiska isocyanater i luft genom omvänd fas-HPLC. Det kan användas som reagens för fluorometrisk bestämning av luftburna diisocyanter. Det är en förening som tillhör en klass av selektivaα 2-adrenoceptorantagonister. 1-(2-Pyridyl)piperazin visar sympatolytisk aktivitet. 1-(2-Pyridyl)piperazin är också en metabolit av Azaperone.
Löslighet Löslig i kloroform
, metanol.
Anteckningar
Air Sensitive. Förvaras åtskilt från luft och oxidationsmedel. Inkompatibel med koldioxid, Starka syror, Syraklorider, Syraanhydrider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 34803-66-2
Molekylformel C9H13N3
Molekylvikt (g/mol) 163.224
MDL-nummer MFCD00006216
InChI-nyckel GZRKXKUVVPSREJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-pyridyl piperazine, 1-pyridin-2-yl piperazine, 1-pyridin-2-yl-piperazine, 1-2-pyridinyl piperazine, piperazine, 1-2-pyridinyl, 2-pyridylpiperazine, pyridinylpiperazine, 2-1-piperazinyl pyridine
PubChem CID 94459
IUPAC-namn 1-pyridin-2-ylpiperazin
LEDER C1CN(CCN1)C2=CC=CC=N2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(2-Pyridyl)piperazine
Densitet 1.072
Kokpunkt 120 °C till 122 °C (2 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Brytningsindex 1.595
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2735
Beilstein 140423
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Löslig i kloroform, metanol.
Formel vikt 163.22
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-(2-Pyridyl)piperazine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-(2-Pyridyl)piperazine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.