Läs mer
1-(2-Pyridyl)piperazin, TRC
Produktkod. 30427441
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30427441 10 g
1 options
Produktkod. 30427441 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP99572510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(2-Pyridyl)piperazine
CAS 34803-66-2
Molekylformel C9H13N3
Kvantitet 10 g
Synonym 1-(Pyridin-2-yl)piperazine, 2-(Piperazin-1-yl)pyridine, 2-Pyridylpiperazine, 4-(2-Pyridinyl)piperazine, 4-(2-Pyridyl)piperazine, N-(2-Pyridyl)piperazine, N-Pyridin-2-ylpiperazine, NSC 137781, NSC 26624
InChI formel InChI=1S/C9H13N3/c1-2-4-11-9(3-1)12-7-5-10-6-8-12/h1-4,10H,5-8H2
LEDER C1CN(CCN1)C2=CC=CC=N2
IUPAC-namn 1-pyridin-2-ylpiperazin
Molekylvikt (g/mol) 163.22
Formel vikt 163.1109