Läs mer
1-(2-Pyridylazo)-2-naftol, 98 %
Produktkod. 11474250
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11474250 1 g 1g
11458077 5 g 5g
11468077 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11474250 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17475.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    515.10 SEK
    414.65 SEK / 1g
    Save 100.45 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 85-85-8 | C15H11N3O | 249,273 g/mol
1-(2-Pyridylazo)-2-naftol används i stor utsträckning som en indikator för komplexometri. Det används som ett reagens för extraktion och spektrofotometrisk bestämning (för kolorimetrisk analys) av många övergångsmetallelement som arsenik, krom, kobolt, koppar, kadmium, mangan, zink och zirkonium. Det används också för analys av uran och torium i lösningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1-(2-Pyridylazo)-2-naftol används ofta som en indikator för komplexometri. Det används som ett reagens för extraktion och spektrofotometrisk bestämning (för kolorimetrisk analys) av många övergångsmetallelement som arsenik, krom, kobolt, koppar, kadmium, mangan, zink och zirkonium. Det används också för analys av uran och torium i lösningar.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Noter
Inkompatibel med starka baser och starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 85-85-8
Molekylformel C15H11N3O
Molekylvikt (g/mol) 249.273
MDL-nummer MFCD00004071
InChI-nyckel RAXUMGMWXZYADR-OBGWFSINSA-N
Synonym 1-2-pyridylazo-2-naphthol, unii-095b53y3xv, pan indicator, 2-naphthalenol, 1-2-pyridinylazo, 1e-1-pyridin-2-ylhydrazinylidene naphthalen-2-one, 1-2-pyridylazo-2-hydroxynaphthalene, pan van, 1-2-pyridyldiazenyl naphthalen-2-ol, 1-pyridin-2-azo-2-naphthol, 2-naphthalenol, 1-2-2-pyridinyl diazenyl
PubChem CID 5376264
IUPAC-namn (1E)-1-(pyridin-2-ylhydrazinyliden)naftalen-2-on
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=O)C2=NNC3=CC=CC=N3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol
Smältpunkt 138 °C till 141 °C
Kvantitet 1 g
Beilstein 206390
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 249.27
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.