Läs mer
1-(2-Pyridylazo)-2-Naphthol, Pure, Fisher Chemical™
Produktkod. 10598060 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glass Jar
Vial
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10598060 1 g Vial 1g
10050310 5 g Glass Jar 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10598060 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P/8000/43
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 85-85-8
Molekylformel C15H11N3O
Molekylvikt (g/mol) 249.273
MDL-nummer 4071
InChI-nyckel RAXUMGMWXZYADR-OBGWFSINSA-N
Synonym 1-2-pyridylazo-2-naphthol, unii-095b53y3xv, pan indicator, 2-naphthalenol, 1-2-pyridinylazo, 1e-1-pyridin-2-ylhydrazinylidene naphthalen-2-one, 1-2-pyridylazo-2-hydroxynaphthalene, pan van, 1-2-pyridyldiazenyl naphthalen-2-ol, 1-pyridin-2-azo-2-naphthol, 2-naphthalenol, 1-2-2-pyridinyl diazenyl
PubChem CID 5376264
IUPAC-namn (1E)-1-(pyridin-2-ylhydrazinylidene)naphthalen-2-one
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=O)C2=NNC3=CC=CC=N3
Specifikationer
Smältpunkt 138°C
Färg Red
Förpackning Vial
Kvantitet 1 g
Formel vikt 249.27g/mol
Fysisk form Powder
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.