Läs mer
1-(2-tert-Butyl-4-bromophenyl)pyrrolidin-2-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(2-tert-Butyl-4-bromophenyl)pyrrolidin-2-one |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18BrNO/c1-14(2,3)11-9-10(15)6-7-12(11)16-8-4-5-13(16)17/h6-7,9H,4-5,8H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 295.0572 |