missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-[2-(tert-Butyl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-4-yl]piperazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-[2-(tert-Butyl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-4-yl]piperazine |
| CAS | 219599-99-2 |
| Molekylformel | C13H19F3N4 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 2-tert-Butyl-4-piperazin-1-yl-6-(trifluoromethyl)pyrimidine, 2-(1,1-Dimethylethyl)-4-(1-piperazinyl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine |
| InChI formel | InChI=1S/C13H19F3N4/c1-12(2,3)11-18-9(13(14,15)16)8-10(19-11)20-6-4-17-5-7-20/h8,17H,4-7H2,1-3H3 |
| LEDER | CC(C)(C)c1nc(cc(n1)C(F)(F)F)N2CCNCC2 |
| IUPAC-namn | 2-tert-butyl-4-piperazin-1-yl-6-(trifluoromethyl)pyrimidine |
| Molekylvikt (g/mol) | 288.31 |
| Formel vikt | 288.1562 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?